一般說明
WGA试剂盒采用基于基因组 DNA 随机片段化的专有技术,并将产生的小片段转换为两侧有通用引物结合位点的 PCR 可扩增文库分子。 WGA是利用通用寡核苷酸引物对文库分子进行PCR扩增获得的。
GenomePlex 方法让研究人员可以生成具有代表性的、约 500 倍扩增的基因组 DNA 。 扩增产量取决于纯度和起始原料的量。该试剂盒含有进行文库制备和片段化需要的所有试剂。
應用
特點和優勢
- 以最少的模板获得更高的产量: 在三小时以内将纳克量(10ng)的基因组DNA扩增为微克产量(5-10 μg)
- 纳克量样品可在–20 °C下保存备用
- 从各种DNA来源中选择:全血、口腔拭子、 血卡、植物、土壤、福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)
- 兼容各种下游应用,如TaqMan®和BeadArray 测定
- 通用引物
- 表达全基因组,没有可检测的偏差
- 增加的扩增准确性不会在阴性对照反应中产生扩增子
其他說明
法律資訊
推薦
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
实验方案
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases.
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases.
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases.
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases.