Merck
全基因组扩增
全基因组扩增试剂盒
拥有足够数量的基因组DNA对于人类和动物疾病研究中使用的众多分析至关重要。在许多情况下,DNA来源有限,或者可用的DNA被破坏或降解,这使研究人员无法进行关键的分析。我们的全基因组扩增(WGA)产品线提供了一种稳健而准确的方法,可将纳克级的起始原料扩增为微克级产量,同时等位基因丢失( allele drop out)最少。我们一直在扩展我们的WGA产品线,为您提供以各种起始原料进行全基因组扩增的解决方案,该起始原料包括口腔拭子、新鲜组织样品、冷冻组织样品、血卡(blood card)、外周血和福尔马林固定石蜡- 包埋(FFPE)组织。  WGA技术可以使有限的样品无限增殖化,让研究人员能够对一个DNA样品进行必要的所有分析。 
相关资源
1/2
全基因组扩增(WGA)试剂盒
基因组检测和鉴定已成为探索生物系统的重要工具。通常,这类分析受限于待检样品数量及基因组DNA含量。对于稀有来源DNA和存档DNA来说,这一问题尤为突出。GenomePlex®全基因组扩增(WGA)试剂盒是专门针对此类情况开发的高通量系统,可从痕量起始材料快速、高度代表性扩增基因组DNA。
GenomePlex® WGA试剂盒运用基于基因组DNA随机片段化原理的专利扩增技术,将所得的小片段转化为两侧侧接通用引物位点的可PCR扩增OmniPlex® 文库分子(。随后,利用通用寡核苷酸引物,仅需少量循环即可扩增OmniPlex®文库。GenomePlex® WGA试剂盒仅需纳克量级的基因组DNA,PCR扩增后的产量可为5-10 µg。这一系统适用于各种纯化DNA样品,包括全血、血液卡、口腔拭子、植物来源以及福尔马林固定石蜡包埋组织样本。
单细胞全基因组扩增策略
GenomePlex®单细胞全基因组扩增试剂盒(WGA4)设计用于扩增单个细胞基因组,可实现百万倍的扩增,产生微克量级的基因组DNA。传统单细胞全基因组的扩增方法不仅产量不足,且具有明显偏差。而GenomePlex®技术通过WGA DNA聚合酶大幅提高了扩增效率。单细胞WGA试剂盒包含细胞裂解及后续全基因组扩增所需的所有试剂。
此款单细胞WGA试剂盒已经过众多下游应用验证,适于扩增多种来源的细胞,包括植物细胞、聚碳酸酯固定细胞、淋巴细胞、肾癌细胞、上皮细胞、白血病细胞和成纤维细胞羊膜细胞。扩增的基因组与许多下游应用兼容,包括比较基因组杂交(CGH),微卫星/STR分析,SNP分析,QPCR和其他基因分型分析。
全转录组扩增
全转录组扩增(WTA)试剂盒用于以微量RNA生成足量的转录靶标。成功的WTA要求准确复制样品中的代表性转录本,同时没有特定mRNA的丢失或偏差  我们的WTA试剂盒提供了一种准确、快速、简单的从多种来源扩增总RNA方法,该来源可包括血液、固定和冷冻组织、细胞培养物、FACS分选的细胞、植物和微生物。.此外,WTA (WTA1、 WTA2SeqR)试剂盒可在不到4小时的时间内快速扩增总RNA,而不会产生3'偏差(3’-bias)。扩增的RNA(cDNA)适用于qPCR、微阵列分析和传统克隆。如需其它信息,请访问我们的 WTA1WTA2或 SeqR 产品页面。
用于 Illumina®下一代测序的SeqPlex-I DNA 和 RNA 扩增试剂盒。
用于全基因扩增(WGA)和全转录组扩增(WTA)的SeqPlex-I DNA和RNA扩增试剂盒可从极少量或降解/高度片段化的DNA和RNA进行扩增,适用于Illumina®新一代测序(NGS)。这两种WGA和WTA试剂盒均采用基于基因组DNA或RNA随机引发原理的专利技术,可将所得的小片段转化为侧接通用引物位点的可PCR扩增文库分子。SeqPlex-I WGA 和 WTA 试剂盒可从有限的起始样本轻松扩增,扩增产物可直接上样至Illumina® NGS流动池上,助您加速取得重大研究发现。