生物来源
synthetic (organic)
等级
Molecular Biology
for molecular biology
描述
non-ionic
表单
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
聚集数
100-155
技术
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
杂质
<1.00% water (Karl Fischer)
pH值(酸碱度)
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C
转变温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Fe: <5 ppm
K: <0.05%
Na: <0.1%
heavy metals: <5 ppm
HLB
13.5
应用
hematology
histology
异质活性
DNase and RNase, none detected
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 免疫组化用于平面视网膜的染色
- 与冰冷的PBS(磷酸盐缓冲液)一起悬浮细胞用于细胞DNA分析和Annexin V检测
- 在免疫荧光显微研究中对细胞进行通透化处理
- 在LDH检测中作为阳性对照用于测定细胞膜的完整性
- 采用改良的Belfrage和Vaughan放射性酶法过程测定肝素后血浆中的脂肪酶活性
- 外层膜蛋白提取物的制备
- 作为提取缓冲液中一种成分与tris-HCl、NaCl、CaCl2、ZnCl2、Brij 35一起用于小鼠肺细胞的匀浆
- 免疫荧光标记的组织切片处理
生化/生理作用
特点和优势
- 适合灵敏的分子生物学研究
- 已检测DNA酶和RNA酶
- 非离子型非变性去污剂
- 优异的润湿剂和乳化剂
- 多用表面活性剂
其他说明
法律信息
可比产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
483.8 °F - closed cup
闪点(°C)
251 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
相关内容
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
从除垢剂溶解到机械破碎,细胞裂解和蛋白质提取方法涵盖了各种技术,可支持各类研究需求。