描述
non-ionic
表单
liquid
分子量
average mol wt 537
杂质
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤1% water
灼烧残渣
≤0.2%
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.495
CMC
0.2 mM (20-25°C)
转变温度
pour point ~−9 °C
cloud point 23 °C
密度
1.052 g/mL at 20 °C
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤15 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
12.4
SMILES字符串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 整合膜蛋白的相分离
- 细菌包涵体的纯化
- 研究两亲性吩噻嗪类药物盐酸异丙嗪的混浊现象
- 蛋白印迹前将条件培养基分成不溶性和可溶性相
- 溶解来自牛脑的磷脂酰肌醇4-磷酸5-激酶
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
483.8 °F - closed cup
闪点(°C)
251 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter