Merck
93362
Sigma-Aldrich
Trizma ®
≥99.8% (T), crystalline, for molecular biology, BioUltra
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 三羟甲基氨基甲烷, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
product name
Trizma ® 碱, BioUltra, for molecular biology, ≥99.8% (T)
等級
for molecular biology
描述
aminopeptidase substrate
產品線
BioUltra
化驗
≥99.8% (T)
形狀
crystalline
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
燃燒殘留物
≤0.01% (as SO4)
損耗
≤0.5% loss on drying, 110 °C
顏色
colorless to white
pH值
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
溶解度
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
&lambda ;
4 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.08
適合性
in accordance for luminescence
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tris是用于生物化学和分子生物学公认的基础标准品和缓冲液。它可以单独用作缓冲液或混合缓冲液配方的组分,如Tris-EDTA(TE)缓冲液、Tris-乙酸盐-EDTA(TAE)缓冲液、Tris-硼酸盐-EDTA(TBE)缓冲液等。 它具有高纯度、较稳定、相对不吸湿、并且具有高的当量。
BioChemika的产品质量适用于通常的生化应用。指定为BioChemika Ultra等级的产品适用于不同的应用,如纯化、沉淀、结晶和其他需要严格控制元素含量的应用。我们已经对所有品质的产品进行了痕量元素分析。并且对是否存在核酸酶等分子生物学特性,以及发光质量光谱进行了测试。
應用
Trizma已被用于:
  • 海马器官组织培养的解剖培养基和培养基中
  • 作为免疫沉淀和免疫印迹前裂解缓冲液的组分
  • 作为收获缓冲液、裂解缓冲液、ChIP稀释缓冲液、以及用于研究蛋白质-DNA结合的染色质免疫沉淀法中的洗涤缓冲液的组分
  • 作为混合缓冲配方的组分
  • 作为用于SDS-PAGE的NuPAGE上样缓冲液的组分和作为Western印迹的转移缓冲液的组分
Trizma用于pH范围在7.5和8.5之间的缓冲溶液的配制。 Tris缓冲溶液广泛用于细胞和分子生物学中,也用于蛋白质和核酸提取和纯化等过程。 基于Trizma的缓冲液也可用于柱层析和凝胶电泳。Trizma碱可用作制备所有类型Tris缓冲液的通用试剂。
其他說明
利用 Trizma规格表轻松对Trizma产品的规格进行比较。
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
在非变性琼脂糖凝胶电泳中作为运行缓冲液的组分;用于非变性和尿素变性聚丙烯酰胺凝胶电泳;用于通过毛细管电泳进行DNA消化分析
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
A new method allowing long-term potentiation recordings in hippocampal organotypic slices.
Paci P, et al.
Brain and Behavior, 7(5), e00692-e00692 (2017)
Sambrook J and Russell DW
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (2001)
Differentiation of ruminant transmissible spongiform encephalopathy isolate types, including bovine spongiform encephalopathy and CH1641 scrapie.
Jacobs JG, et al.
The Journal of General Virology, 92(1), 222-232 (2011)
In vitro Detection of S-acylation on Recombinant Proteins via the Biotin-Switch Technique.
Qi D and Innes RW
Bio-protocol, 4(22) (2014)
A fast, efficient chromatin immunoprecipitation method for studying protein-DNA binding in Arabidopsis mesophyll protoplasts.
Plant methods, 13(1), 42-42 (2017)
实验方案
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
查看所有结果