主要文件
SML3093
Sigma-Aldrich
2′-MeCCPA
≥98% (HPLC)
别名:
2′-Me-CCPA, 2-Chloro-2′-C-methyl-N6-cyclopentyladenosine, 2-Chloro-N-cyclopentyl-2′-C-methyladenosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22ClN5O4
分子量:
383.83
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)NC4CCCC4)C3OC(C(C3(O)C)O)CO
InChI
1S/C16H22ClN5O4/c1-16(25)11(24)9(6-23)26-14(16)22-7-18-10-12(19-8-4-2-3-5-8)20-15(17)21-13(10)22/h7-9,11,14,23-25H,2-6H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI 密鑰
MMPAUXMIDJWGFO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
2′-MeCCPA is a potent and A1-selective adenosine receptor agonist (Ki = 1.8 nM/bovine A1, 3.9 μM/bovine A2a, 5.0 μM/rat A3). 2′-MeCCPA inhibits 100 μM forskolin-induced adenylate cyclase activity in rat cortical membrane preparations (IC50 = 13.1 nM; ECmax = 15.1% inhibition) without antagonist potency against A1 agonist CHA (N6-cyclohexyladenosine).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)