Merck
C7938
Sigma-Aldrich
2-氯-N6-环戊基腺苷
adenosine receptor agonist
别名:
CCPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20ClN5O4
CAS号:
分子量:
369.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C15H20ClN5O4/c16-15-19-12(18-7-3-1-2-4-7)9-13(20-15)21(6-17-9)14-11(24)10(23)8(5-22)25-14/h6-8,10-11,14,22-24H,1-5H2,(H,18,19,20)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
應用
2-氯-N6-环戊基腺苷(CCPA)是一种具有高选择性的A1腺苷受体激动剂。CCPA通常与其他腺苷受体激动剂和拮抗剂一起使用,以平衡A(1)、A(2A)和A(3)受体的功能。这些药物包括DPCPX(A(1) 受体拮抗剂)、4-(2-[7-氨基-2-(2-呋喃基)[1,2,4]三唑[2,3-α][1,3,5]三嗪-5-基氨基]乙基)苯酚(A(2A)受体拮抗剂)和4-[2-[[6-氨基-9-(N-乙基-β-D-核呋喃核糖酰胺基)-9H-嘌呤-2-基]氨基]乙基]苯丙酸盐酸盐(A(2A) 受体激动剂)和Cl-IB-MECA(A(3)受体激动剂)。
生化/生理作用
具有高选择性的A1腺苷受体激动剂:据报道,A1受体的选择性是A2受体的10,000倍。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3