Key Documents
119140
Sigma-Aldrich
NECA
≥99% (HPLC), solid, adenosine receptor agonist, Calbiochem®
别名:
腺苷受体激动肽,NECA, (2S,3S,4R,5R)-5-(6-氨基-9H-嘌呤-9-基)-N-乙基-3,4-二羟基四氢呋喃-2-甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N6O4
CAS号:
分子量:
308.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
腺苷受体激动肽,NECA,
化驗
≥99% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
效力
14 nM Ki
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mM
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12?/m0/s1
InChI 密鑰
JADDQZYHOWSFJD-QQIVLSGASA-N
一般說明
一种具有细胞渗透性的腺苷类似物,可作为腺苷受体的强效非选择性激动剂(对于A1,A2A,A2B,A3,Ki分别为14 nM,20 nM,2.4 µM和6.2 nM)。增加细胞内cAMP的产生(在表达A2B的CHO细胞中EC50=3.1 µM)。显示以剂量依赖性方式增加胰高血糖素释放,并在低浓度下抑制胰岛素释放。尽管在较高浓度下观察到一些胰岛素释放。此外,还显示出广泛的腺苷依赖性作用,例如阻断血小板聚集和抑制DNA合成。当在再灌注时给药时,它显示通过激活p70S6激酶减少梗死并阻断线粒体通透性转换孔的形成。
生化/生理作用
可逆性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Forster, K., et al. 2006.Basic Res. Cardiol.101, 319.
de Zwart, M., et al. 1998.Nucleosides Nucleotides.17, 969.
Phillis, J. et al. 1986, Pharm. Biochem.Behavior.24, 263
Durcan, M. J., et al. 1989.Pharmacol Biochem Behav.32, 487.
Bacher, S., et al. 1982.Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.329, 67.
Cusack, N., et al. 1981.Br J Pharm.72, 443.
Londos, C., et al. 1980.Proc Natl Acad Sci.77, 2551.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3