Key Documents
119139
Sigma-Aldrich
Adenosine A3受体激动剂,2-Cl-IB-MECA
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
别名:
Adenosine A3受体激动剂,2-Cl-IB-MECA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18ClIN6O4
分子量:
544.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 20 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChI 密鑰
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
一般說明
一种腺苷类似物,是腺苷 A3 受体的高度选择性激动剂(A3、A1 和 A2A 的Ki 分别为330 pM、820 nM 和 470 nM)。研究表明,可减少小鼠缺血再灌注损伤并限制离体大鼠心脏的梗死面积。研究表明,可逆地增加海马片中的场兴奋性突触后电位,并且对诱发性和自发性癫痫样放电均表现出兴奋性作用。
腺苷 A3 受体的高度选择性激动剂(Ki = 330 pM)
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Kim, H. O., et al. 1994.J Med Chem.37, 3614.
Laudadio, M. A., et al. 2004.Epilepsy Res.59, 83.
Ge, Z.D., et al. 2006.J. Pharm. Exp.Ther.319, 1200.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3