Merck
SAE0152
Sigma-Aldrich
鸡蛋清中的溶菌酶
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, protein ≥90%, ≥40,000 units/mg protein
别名:
Lysozyme 来源于鸡蛋白, 粘肽N-乙酰胞壁质水解酶, 胞壁质酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.77
生物来源
chicken egg white
质量水平
表单
powder
比活
≥40000 units/mg protein
分子量
single-chain 14.3 kDa
特点
DNA free
技术
cell based assay: suitable
适用性
suitable for cell lysis
应用
cell analysis
运输
wet ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
纯化无DNA溶菌酶K SAE0152已经过严格的质量控制测试,以确保通过35个循环对16S和18S rDNA(使用通用引物对)进行PCR扩增时,不存在可检测水平的污染DNA。
溶菌酶是一种由129个氨基酸与四个二硫键交联的单链多肽。1 它可水解(1à 4)肽聚糖中N-乙酰胞壁酸与N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间以及壳糊精中N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间的(1à 4)连接。2,3,4 该酶常用于通过水解存在于细胞壁中的肽聚糖来裂解细菌细胞。革兰氏阳性细胞对这种水解非常敏感,因为它们的细胞壁中的肽聚糖比例很高。革兰氏阴性菌就对这种水解没那么敏感,因为它们有外膜并且肽聚糖的比例较低。
该酶在广泛的pH范围(6.0至9.0)内具有活性。
溶酶菌活性:≥40,000个单位/mg蛋白。
对于核酸的分离,溶菌酶已被用于裂解细菌细胞壁的肽聚糖层。
近年来,通过广泛采用与培养无关的分析技术(例如16S rRNA基因测序和宏基因组学),微生物群落的研究发生了彻底变化。由于样品制备过程中的DNA污染是这些基于序列的方法的主要问题,因此不含DNA污染的DNA提取试剂至关重要。这种纯化溶菌酶制剂(SAE0152)可从鸡蛋清中提纯,经过三次结晶,透析,然后作为冻干粉供应。通过紫外吸度度测定的蛋白质含量为≥90%,其余(10%)为乙酸钠和氯化钠等缓冲盐,经过严格的质量控制测试,以确保通过35个循环对16S和18S rDNA(使用通用引物对)进行PCR扩增时,不存在可检测水平的污染DNA。
应用
  • 溶菌酶可用于从细菌细胞中提取基因组DNA。
  • 溶菌酶可作为外部标准品用于MALDI-TOF(基质辅助激光解吸电离-飞行时间)质谱分析。
  • 溶菌酶可用于制备原生质球。
酶可分解细菌的细胞壁;用于制备原生质体。
生化/生理作用
溶菌酶可水解肽聚糖中N-乙酰胞壁酸与N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间以及壳糊精中N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间的β(1→4)连接。 革兰氏阳性细胞对这种水解非常敏感,因为它们的细胞壁中的肽聚糖比例很高。革兰氏阴性菌就对这种水解没那么敏感,因为它们有外膜并且肽聚糖的比例较低。然而,这些细胞可能在细胞外膜中螯合金属离子的EDTA存在的情况下水解。
该酶在广泛的pH范围(6.0至9.0)内具有活性。pH值为6.2时,可在更广的离子强度范围(0.02至0.100 M)观察到最大活性,而pH值为9.2时为0.01至0.06 M。
溶菌酶可水解肽聚糖中N-乙酰胞壁酸与N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间以及壳糊精中N-乙酰-D-氨基葡萄糖残基之间的β(1→4)连接。革兰氏阳性细胞对这种水解非常敏感,因为它们的细胞壁中的肽聚糖比例很高。
特点和优势
纯化的不含溶菌酶的SAE0152经过严格的质量控制测试,以确保其将不含DNA污染物,适用于微生物组研究。
近年来,通过广泛采用与培养无关的分析技术(例如16S rRNA基因测序和宏基因组学),微生物群落的研究发生了彻底变化。由于样品制备过程中的DNA污染是这些基于序列的方法的主要问题,因此不含DNA污染的DNA提取试剂至关重要。
单位定义
1单位酶在25 °C、pH值为6.2的缓冲液中悬浮,通过600纳米处的浊度检测,每分钟可裂解0.6 μg的藤黄微球菌
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
裂解酶提供了一种非机械式细胞裂解和原生质体准备方法。这看上去是个非常简单的过程:只需加入酶,将试管放入水浴然即可。但这过程中到底发生了什么?
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
查看所有结果