重組細胞
expressed in proprietary host
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SP171, monoclonal
物種活性
human (tested)
物種活性(以同源性預測)
rabbit, rat, bovine, chicken, mouse, pig
技術
immunoblotting: 1:50
immunohistochemistry: 1:200
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTA2(59)
一般說明
平滑肌肌动蛋白-α (SMA),也称α2-平滑肌肌动蛋白(ACTA2),是平滑肌细胞中的一种细胞骨架蛋白。它是由位于人类染色体10q23.31的基因编码。SMA是一种血管平滑肌特异性同种型。
平滑肌肌动蛋白-α (Smooth muscle actin-alpha,SMA) 是平滑肌细胞及其来源的肿瘤如平滑肌瘤、平滑肌肉瘤中的一种细胞骨架蛋白。在乳腺和唾液腺的肌上皮细胞中也有表达,但在成纤维细胞、横纹肌和心肌中不表达。
免疫原
人 SMA 蛋白 N 端附近的合成肽。
應用
兔单克隆抗-SMA 抗体可用于:
- 蛋白质印迹
- 免疫组化
- 免疫荧光
生化/生理作用
平滑肌肌动蛋白抗α (SMA)/ α2-平滑肌肌动蛋白(ACTA2)可与β-肌球蛋白重链相互作用,并有助于血管平滑肌细胞收缩。编码的蛋白质可调节人肺腺癌细胞中c-MET(酪氨酸-蛋白激酶Met)和粘着斑激酶(FAK)的表达,该细胞可正向和选择性地介导肿瘤进展。因此,SMA可作为转移性肺腺癌治疗的潜在预后生物标志物和/或靶标。该基因的突变与动脉导管未闭(PDA)、二叶主动脉瓣(BAV)、虹膜绒球(iris flocculi)、网状青斑、脑血管意外(CVA)和主动脉血管滋养管狭窄的发展有关。此外,基因表达的变化会导致胸主动脉瘤和夹层(TAAD)。
特點和優勢
完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中不表现,我们将发放全额返利或更换抗体。 了解更多。
外觀
0.1 mL 兔单克隆抗体,通过 PBS/1%BSA 缓冲液 (pH 7.6) 中的蛋白 A/G 纯化,叠氮化钠小于 0.1%。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
The genetics and genomics of thoracic aortic disease.
Journal of Cardiothoracic Surgery, 2(3), 271-271 (2013)
International journal of molecular medicine, 40(4), 1165-1171 (2017-08-30)
Transforming growth factor-β (TGF-β) induces epithelial-mesenchymal transition (EMT) primarily via a Smad‑dependent mechanism. However, there are few studies available on TGF-β-induced EMT through the activation of non‑canonical pathways. In this study, the Cdc42-interacting protein-4 (CIP4)/partitioning-defective protein 6 (Par6) pathway was investigated in TGF-β1‑stimulated NRK-52E cells. Rat
Suppression of CIP4/Par6 attenuates TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition in NRK-52E cells.
International Journal of Molecular Medicine, 40(4), 1165-1171 (2017)
BBC3 in macrophages promoted pulmonary fibrosis development through inducing autophagy during silicosis.
Cell Death & Disease, 8(3), e2657-e2657 (2017)
Macrophage-derived MCPIP1 mediates silica-induced pulmonary fibrosis via autophagy.
Particle and Fibre Toxicology, 13(1), 55-55 (2016)