Merck
F7387
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, FN-15
别名:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-纤连蛋白单克隆抗体 小鼠抗, clone FN-15, ascites fluid
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
FN-15, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
mouse, human, chicken
技術
indirect ELISA: 1:5,000
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:800
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
纤连蛋白(FN)是一种细胞外基质蛋白,由两个几乎相同的分子量常为220-280kDa的多肽以二硫键交联而成。 细胞纤连蛋白在结构上和抗原性上类似于血浆的冷凝球蛋白,因此两者的多克隆抗体经常会发生交叉反应。 对纤连蛋白分子的仔细分析表明它含有几个功能和结构上不同的结构域,可以结合不同的细胞表面和胶原蛋白、肝素、明胶、纤维蛋白和DNA等各种不同分子。 纤维连接蛋白在多种生物学现象中发挥重要作用,包括细胞粘附、细胞迁移、止血和血栓形成、伤口愈合以及在转化细胞中诱导更正常表型的能力。
纤连蛋白单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合而成的杂交瘤。纤连蛋白(FN)属于糖蛋白家族,在多种组织中广泛表达。FN是一种细胞外基质蛋白,由两个几乎相同的分子量为220-240kDa的多肽以二硫键交联而成。纤连蛋白有三种同种型,包括细胞FN、血浆FN和胚胎FN。细胞纤连蛋白在结构上和抗原性上类似于血浆的冷凝球蛋白,因此两者的多克隆抗体经常会发生交叉反应。对纤连蛋白分子的仔细分析表明它含有几个功能和结构上不同的结构域,可以结合不同的细胞表面和胶原蛋白、肝素、明胶、纤维蛋白和DNA等各种不同分子。人类染色体中的FN基因位于2q35。
通过间接免疫荧光法,小鼠单克隆FN-15 抗纤维连接蛋白抗体在培养的人成纤维细胞的细胞外间质中标记纤维连接蛋白。它还在鸡和小鼠细胞中标记纤维连接蛋白。FN-15 抗体在免疫印迹法中特异性染色纤连蛋白,并在 ELISA 中与人血浆纤连蛋白反应。
免疫原
人血浆纤维连接蛋白
應用
单克隆抗纤连蛋白可通过免疫印迹 、免疫组织化学技术在人细胞培养和组织切片中特异性定位纤连蛋白,并在水凝胶中染色纤连蛋白。
小鼠单克隆 FN-15 抗纤维连接蛋白抗体可用于在人细胞培养和组织切片中通过免疫印迹和免疫组织化学技术特异性定位纤维连接蛋白。与 FN 特异性反应的单克隆抗体可用于定位人细胞培养物、组织切片和血浆中的FN。
生化/生理作用
纤维连接蛋白(FN)在多种生物学现象中发挥重要作用,包括细胞粘附、细胞迁移、止血和血栓形成、伤口愈合以及在转化细胞中诱导更正常表型的能力。FN在多种癌症中上调表达。FN会增加基质金属蛋白酶(MMP)的表达,从而促进癌细胞的侵袭和转移。
免責聲明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Expression of fibronectin in esophageal squamous cell carcinoma and its role in migration
Xiao J, et al.
BMC Cancer, 18(1), 976-976 (2018)
Modulus-driven differentiation of marrow stromal cells in 3D scaffolds that is independent of myosin-based cytoskeletal tension
Parekh SH, et al.
Biomaterials, 32(9), 2256-2264 (2011)
Jennifer Elisabeth Kloepper et al.
Experimental dermatology, 17(7), 592-609 (2008-06-19)
Since the discovery of epithelial hair follicle stem cells (eHFSCs) in the bulge of human hair follicles (HFs) an important quest has started: to define useful markers. In the current study, we contribute to this by critically evaluating corresponding published
High expression of Fibronectin 1 suppresses apoptosis through the NF-kappaB pathway and is associated with migration in nasopharyngeal carcinoma
Wang J, et al.
American Journal of Translational Research, 9(10), 4502-4502 (2017)
Ehab El-Hallous et al.
The Journal of biological chemistry, 282(12), 8935-8946 (2007-01-27)
Fibrillin-containing microfibrils in elastic and nonelastic extracellular matrices play important structural and functional roles in various tissues, including blood vessels, lung, skin, and bone. Microfibrils are supramolecular aggregates of several protein and nonprotein components. Recently, a large region in the