Merck
SAB4700346
Sigma-Aldrich
单克隆抗-IgM 小鼠抗
clone CH2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CH2, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IGH@(3492)
一般說明
CH2抗体可与人IgM的Fc片段发生反应。
免疫球蛋白M(IgM)是免疫球蛋白家族成员。它以五聚体形式存在于血清中,具有较高的分子量。单体IgM的分子量为190 kDa。五聚体IgM的特征是具有十条μ重链、十条轻链和二硫键连接的一条J链(J-chain)。该μ 链由五个结构域组成:VH、Cμ1、Cμ2、Cμ3和d Cμ4。使用木瓜蛋白酶的有限消化将抗体切割成三个片段,其中两个片段相同,并具有抗原结合活性。它们称为抗原结合片段( fragment antigen binding,Fab)。第三个片段不具有抗原结合活性,被称为可结晶片段(Fc)。它与细胞和效应分子相互作用。IgM的重链含有一个额外的C 结构域,该结构域代替了铰链区。IgM是免疫反应第一个抗体,是在非T细胞依赖型免疫反应中分泌的主要同种型。
免疫原
纯化的人IgM
應用
该试剂是为流式细胞分析而设计的。流式细胞仪的建议工作稀释度为1 μg/mL的样品。这里的稀释度是使用本产品的推荐起点。工作浓度应由研究者确定。
特點和優勢
请完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的研究中无效,我们将全额退款或换货。了解更多。
外觀
含有15 mM 叠氮化钠的Tris缓冲液,pH 8.0中的溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Structural variation in immunoglobulin constant regions
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2001)
The structure of a typical antibody molecule
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2001)
Serum Immunoglobulin M Concentration Is Positively Related to Metabolic Syndrome in an Adult Population: Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health (TCLSIH) Cohort Study
Kun Song
PLoS ONE, 9(2), e88701-e88701 (2014)