生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
技術
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgM抗体以五聚体的形式存在于血清中,系抗原应答产生
抗人IgM(μ-链特异性)抗体对含有mu链的人IgM具有特异性。采用纯化的人IgA、IgG、IgM、Bence Jones κ蛋白和Bence Jones λ骨髓瘤蛋白进行测试时,此抗体制剂可特异性识别人 IgM。
抗人IgM(μ-链特异性)抗体对含有mu链的人IgM具有特异性。采用纯化的人IgA、IgG、IgM、Bence Jones κ蛋白和Bence Jones λ骨髓瘤蛋白进行测试时,此抗体制剂可特异性识别人 IgM。
人血清源IgM可用作ELISA、斑点免疫结合、蛋白质免疫印迹、免疫扩散和免疫电泳等多种免疫测定的参照抗原、标准品、封闭剂或包被蛋白。其他应用包括作为制备免疫原和固相免疫吸附剂的起始材料。
免疫球蛋白M(IgM)抗体出现在感染过程的早期。 IgM抗体负责错配输血中的红细胞凝集。IgM的水平可能随疾病或感染的状况而变化。
免疫球蛋白M(IgM)抗体出现在感染过程的早期。 IgM抗体负责错配输血中的红细胞凝集。IgM的水平可能随疾病或感染的状况而变化。
特異性
山羊多克隆抗人 IgM(μ-链特异性)抗体与人 IgM 的 m 链反应。当针对纯化的人 IgA、IgG、IgM、Bence Jones kappa 和 Bence Jones lambda 骨髓瘤蛋白进行检测时,其对人 IgM 具有特异性。
免疫原
纯化人 IgM 作为免疫原
應用
山羊多克隆抗人 IgM(μ-链特异性)抗体可用于在体外 和通过免疫化学或免疫组织学技术对人血清或其他生物体液中 IgM 水平进行鉴别和定量。
抗人IgM(μ链特异性)抗体适用于Ouchterlony双扩散试验和定量沉淀测定。它可用于 B 细胞受体交联研究、 AuBioDOT 分析、 ELISA、 蛋白纯化和凝胶印迹分析。
外觀
从 0.01 M 磷酸钠、0.015 M 氯化钠 (pH 7.2) 冻干
重構
用 0.135 M 氯化钠复溶。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 10(6), 1074-1077 (2003-11-11)
The Dengue IgM Capture ELISA (MAC-ELISA) is the immunoenzymatic system recommended by the Pan American Health Organization and the World Health Organization for the serological diagnosis of dengue virus infection due to its high sensitivity, ease of performance, and use
Journal of virology, 90(7), 3469-3479 (2016-01-15)
In the oral epithelium, peripheral stores of Epstein-Barr virus (EBV) are transmitted from infiltrating B cells to epithelial cells. Once the virus is transmitted to epithelial cells, the highly permissive nature of this cell type for lytic replication allows virus
BMC immunology, 23(1), 7-7 (2022-02-18)
While antibodies can provide significant protection from SARS-CoV-2 infection and disease sequelae, the specific attributes of the humoral response that contribute to immunity are incompletely defined. We employ machine learning to relate characteristics of the polyclonal antibody response raised by
Virology, 327(1), 134-143 (2004-08-26)
Transcription of the immediate early gene BZLF1 is mediated initially through the activation of cellular transcription factors. Reporter-based studies have provided evidence that following this initial activation, the BZLF1 gene product Zta may be involved in an autoactivation loop through
Journal of virology, 91(16) (2017-06-02)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous human gammaherpesvirus that establishes a latency reservoir in B cells. In this work, we show that ibrutinib, idelalisib, and dasatinib, drugs that block B cell receptor (BCR) signaling and are used in the treatment