克隆
OVA-14, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 45 kDa
种属反应性
chicken, turkey
浓度
~1 mg/mL
技术
competitive inhibition ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 10 μg/mL Albumin from chicken egg white (A5503) for coating.
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
chicken ... Oval(396058)
一般描述
抗鸡卵白蛋白(卵清蛋白)抗体,小鼠单克隆(小鼠IgG1同种型)来源于杂交瘤OVA-14,该杂交瘤OVA-14由小鼠骨髓瘤细胞和用纯化的鸡卵白蛋白免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生。该产品与火鸡卵白蛋白反应,但不与以下物种的血清白蛋白反应:鸡,火鸡,人,牛,猪,驴,山羊,绵羊,马,狗,猫,豚鼠,兔,大鼠,小鼠和鸽子。
卵清蛋白(323-339)是由B细胞表位环绕的最丰富的蛋清蛋白,通过特异性IgE抗体结合。此外,它还含有CD4+ T细胞表位。卵白蛋白是分子量为45000 Da的单体蛋白。
卵清蛋白(323-339)是由B细胞表位环绕的最丰富的蛋清蛋白,通过特异性IgE抗体结合。此外,它还含有CD4+ T细胞表位。卵白蛋白是分子量为45000 Da的单体蛋白。
免疫原
纯化鸡卵白蛋白
生化/生理作用
卵清蛋白(OVA)肽323-339在隔离的BALB/c小鼠体内介导25-35%的T细胞对完整OVA的反应。OVA 323-339被广泛用于测定第II类主要组织相容性复合体(MHC)-肽结合特征和T细胞活化特征。
外形
溶于含有15 mM叠氮化钠的0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)。
储存及稳定性
如需连续使用,可在2-8°C保存至多一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
其他说明
为了在不同的技术和制备中获得最佳结果,我们建议通过效价测试确定最佳的工作浓度。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
The Complete Amino-Acid Sequence of Hen Ovalbumin
Nisbet AD, et al.
European Journal of Biochemistry, 115, 335-345 (1981)
Comparison between ovalbumin and ovalbumin peptide 323-339 responses in allergic mice: humoral and cellular aspects.
Sun LZ, et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 71, 329-335 (2010)
Fucan Xia et al.
Autophagy, 14(3), 450-464 (2018-01-04)
Allergic asthma is a common airway inflammatory disease in which B cells play important roles through IgE production and antigen presentation. SNP (single nucleotide polymorphism) analysis showed that Atg (autophagy-related) allele mutations are involved in asthma. It has been demonstrated