生物来源
chicken egg white
类型
Grade VII
方案
≥95% (agarose gel electrophoresis)
表单
lyophilized powder
分子量
44287 Da by calculation
纯化方式
chromatography
技术
bioconjugation: suitable
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
基因信息
chicken ... OVAL(396058)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
卵清蛋白是一种蛋清蛋白,它在母鸡的输卵管中产生。它有3个合成后修饰位点和一个N末端乙酰基。该产品不含S-卵清蛋白,其是在蛋储藏时形成的热稳定性卵清蛋白。
鸡卵清白蛋白是蛋清中的主要蛋白质成分。鸡卵清白蛋白是一种磷酸化糖蛋白。从氨基酸序列来看,分子的肽部分由 385 个残基组成,分子量为 42.7 kDa。
应用
本品可用作蛋白质电泳的标记物(∼45kDa)。它已被用于构建哮喘的动物模型。
卵清蛋白被用作EliCell测定中的细胞培养基,用于检测嗜酸性粒细胞释放的细胞因子。
还在子宫内输注初乳 后胎猪中检测肠道大分子吸收的研究中使用 。
卵清蛋白被用作EliCell测定中的细胞培养基,用于检测嗜酸性粒细胞释放的细胞因子。
还在子宫内输注初乳 后胎猪中检测肠道大分子吸收的研究中使用 。
来自鸡蛋清的白蛋白已被用于:
- 作为体外酶学测定用反应缓冲液的成分
- 模拟危险的蛋白质毒素
- 作为标记物溶液的成分
磷酸化糖蛋白,可用作蛋白质电泳的标记物(~45kDa)。已被用于生产哮喘的动物模型。
生化/生理作用
卵清蛋白是优选的营养补充剂。它可充当药物载体。它具有肿瘤坏死释放因子,其可在抑制肿瘤中发挥重要作用。
采用差示扫描量热法分析表明,鸡蛋清白蛋白在84℃变性。 卵清蛋白可用作载体蛋白,与合成多肽结合以用作免疫原。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1A
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Egg white proteins and their potential use in food processing or as nutraceutical and pharmaceutical agents?A review
Abeyrathne EDNS, et al.
Poultry Science, 92(12), 3292-3299 (2013)
UAF1 is a subunit of multiple deubiquitinating enzyme complexes
Cohn MA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284(8), 5343-5351 (2009)
Intestinal permeability in humans is increased after radiation therapy
Nejdfors P, et al.
Diseases of the Colon and Rectum, 43(11), 1582-1587 (2000)
Multiplexed immunoassay based on micromotors and microscale tags
Vilela D, et al.
Lab on a chip, 14(18), 3505-3509 (2014)
P T Sangild et al.
Pediatric research, 45(4 Pt 1), 595-602 (1999-04-15)
The ability of the fetal pig intestine to absorb large proteins was investigated in utero. Six pregnant sows were anesthetized (Na pentobarbital) at 99-102 d of gestation (term = 115 +/- 2 d), and a catheter was inserted into the
商品
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein