Merck
所有图片(6)
主要文件
SAB2108266
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-GAPDH 兔抗, affinity isolated antibody
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
36kDa
种属反应性
guinea pig, rat, horse, human, mouse
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GAPDH(2597)
一般描述
3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)定位于细胞质中,但可根据细胞条件转移至细胞核。它是包含相同链的四聚体。编码这种蛋白的基因位于人类染色体 12p13 上。
免疫原
指向人 GAPDH 中间区域的合成肽
应用
兔抗 GAPDH 抗体可用于免疫印迹。
生化/生理作用
3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)可催化甘油醛-磷酸盐的可逆氧化磷酸化,其碳水化合物代谢中的关键能量产生步骤。它可与几种蛋白质结合,包括肌动蛋白、微管蛋白、淀粉样蛋白前体、聚谷氨酰胺肽、DRPLA(齿状核红核苍白球丘脑下部核萎缩)和亨廷顿蛋白。磷酸化的GAPDH可与细胞骨架元件结合并控制早期分泌途径中的微管动力学。GAPDH也是功能性GAIT(干扰素γ激活的翻译抑制剂)mRNP(信使核糖核蛋白)的组分。在黑素瘤进展期间GAPDH表达失调。
序列
合成肽位于以下区域:KAGAHLQGGAKRVIISAPSADAPMFVMGVNHEKYDNSLKIISNASCTTNC
外形
在含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和 2% 蔗糖的 1x PBS 缓冲液中提供纯化抗体。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase is phosphorylated by protein kinase Ciota /lambda and plays a role in microtubule dynamics in the early secretory pathway.
Tisdale EJ
The Journal of Biological Chemistry, 277, 3334-3341 (2002)
Nuclear-translocated Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase Promotes Poly(ADP-ribose) Polymerase-1 Activation during Oxidative/Nitrosative Stress in Stroke.
Nakajima H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 14493-14503 (2015)
Mutant huntingtin: nuclear translocation and cytotoxicity mediated by GAPDH.
Bae BI, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103, 3405-3409 (2006)
RAR?2-dependent signaling represses neuronal differentiation in mouse ES cells.
Kona SL, et al.
Differentiation, 98, 55-61 (2017)
Oxidized low-density lipoprotein decreases VEGFR2 expression in HUVECs and impairs angiogenesis.
Zhang M and Jiang L
Experimental and Therapeutic Medicine, 12, 3742-3748 (2016)