产品名称
抗-GAPDH 兔抗, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
浓度
~1 mg/mL
技术
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
一般描述
特异性
免疫原
应用
- 人癌细胞提取物
- 少肌症老年小鼠肌肉组织提取物
- 骨小梁或小鼠心肌样本
- 小鼠胚胎成纤维细胞
生化/生理作用
外形
储存及稳定性
想要延长储存,工作分装冷冻。不建议反复冻融或存放在无霜冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。工作稀释样本如果在12小时内没有使用,应该丢弃。
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Loading controls in western blotting application.
本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.