蒸汽密度
4.8 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 114 °C)
產品線
BioXtra
化驗
≥99.0%
形狀
powder or crystals
技術
tissue culture: suitable (plant)
雜質
≤0.015% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.01%
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 农业中的盐度胁迫管理研究表明施用水杨酸可缓解大麦的盐度胁迫,说明其增强作物耐盐性的作用,有助于可持续性农业发展(Hanif et al., 2024)。
- 增强药物凝胶性能:研究硝酸纤维素延缓盐酸左氧氟沙星-水杨酸原位凝胶的渗透,说明其可用于增强药物递送系统,尤其是提高细菌感染治疗的疗效(Khaing et al., 2024)。
- 醉茄内酯的生物技术生产:水杨酸被用作南非醉茄毛状根培养物的激活剂,极大促进醉茄内酯和酚酸类物质的生产,这两类物质因其治疗作用对医药领域意义重大 (Halder and Ghosh, 2024)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup