產品線
BioReagent
品質等級
形狀
liquid
技術
cell culture | plant: suitable
應用
agriculture
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC\C=C/C[C@H]1[C@@H](CCC1=O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/t9-,10-/m0/s1
InChI 密鑰
ZNJFBWYDHIGLCU-CMIOBCHKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
準備報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.