Merck
S5768
Sigma-Aldrich
单克隆抗突触素 小鼠抗
clone SVP-38, ascites fluid
别名:
Synaptophysin Antibody, Synaptophysin Antibody - Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SVP-38, monoclonal
分子量
antigen 38 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
pig, rat, human, guinea pig
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200 using rat cerebellum
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
一般說明
突触素(SYP)是一种38,000 Da的膜内糖蛋白,具有四个跨膜结构域。突触素位于神经元、神经肌肉接头、副神经节细胞、垂体、胰岛细胞和肾上腺细胞中。SYP基因定位于人类染色体Xp11.23上。单克隆抗-突触素(小鼠IgG1亚型)抗体来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的杂交瘤。
特異性
标记神经元、神经肌肉接头、良性和恶性神经肿瘤、副神经节细胞、垂体、胰岛细胞和肾上腺细胞中的突触素。
免疫原
大鼠视网膜突触体。
應用
单克隆抗突触素抗体可用于免疫印迹。
生化/生理作用
突触素参与钙依赖性胞吐作用。该抗体可以检测多种类型良性和恶性神经和上皮神经内分泌肿瘤中的突触素。它被广泛用作研究大脑突触循环和发现突触小泡(SV)生命周期基本特征的潜在标记。
外觀
单克隆抗突触素以腹水形式提供,含有0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
BDNF-induced synaptic delivery of AMPAR subunits is differentially dependent on NMDA receptors and requires ERK.
Li W and Keifer J
Neurobiology of Learning and Memory, 91(3), 243-249 (2009)
Construction of two YAC contigs in human Xp11. 23?p11. 22, one encompassing the loci OATL1, GATA, TFE3, and SYP, the other linking DXS255 to DXS146.
Fisher SE, et al.
Genomics, 29(2), 496-502 (1995)
CD200 fusion protein decreases microglial activation in the hippocampus of aged rats.
Cox FF, et al.
Brain, behavior, and immunity, 26(5), 789-796 (2012)
Synaptophysin: a marker protein for neuroendocrine cells and neoplasms.
Wiedenmann B, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83(10), 3500-3504 (1986)
The distribution of synapsin I and synaptophysin in hippocampal neurons developing in culture.
Fletcher TL, et al.
The Journal of Neuroscience, 11(6), 1617-1626 (1991)