质量水平
100
500
偶联物
unconjugated
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
MRQ-40, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (336R-94)
vial of 0.5 mL concentrate (336R-95)
bottle of 1.0 mL predilute (336R-97)
vial of 1.0 mL concentrate (336R-96)
bottle of 7.0 mL predilute (336R-98)
制造商/商品名称
Cell Marque®
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
同位素/亚型
IgG1
控制
pancreas
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
可视化
cytoplasmic
基因信息
human ... SYP(6855)
一般描述
质量
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
联系
外形
制备说明
其他说明
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
结直肠癌是男性和女性中第三大常见癌症。预计2016年将发生136,000例结直肠癌。
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.