Merck
SAB4200544
Sigma-Aldrich
抗-突触素抗体,小鼠单克隆
clone SVP-38, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗-MRXSYP单克隆抗体, 抗-SYP单克隆抗体, 抗-Syp1单克隆抗体, 抗-p38单克隆抗体, 抗-突触素1单克隆抗体, 抗-突触蛋白单克隆抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SVP-38, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38 kDa
物種活性
rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using B35 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using newborn rat brain extracts.
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYP(6855)
一般說明
小鼠抗-突触素单克隆抗体(小鼠IgG1亚型)是由小鼠骨髓瘤细胞和用制备自大鼠视网膜突触体进行免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的SVP-38杂交瘤生成的。突触素是一种包含四个跨膜结构域的糖蛋白,其N和C末端位于细胞质表面。
突触素(SYP)由位于人类染色体Xp11.23-p11.22上的基因编码。编码的蛋白质分子量为38kDa,仅存在于突触前囊泡膜上。
特異性
小鼠突触素单克隆抗体可识别大鼠、人、豚鼠和猪的突触素
免疫原
大鼠视网膜的突触体制备。使用小鼠单克隆抗体分型试剂(Sigma ISO-2)通过ELISA确定同种型。从在生物反应器中生长的杂交瘤细胞的培养上清液中纯化抗体。
應用
小鼠抗突触素单克隆抗体可用于以下免疫化学技术:
  • 免疫印迹
  • 免疫组织化学
  • 免疫荧光
生化/生理作用
突触素还可通过与发动蛋白,一种内吞作用所需的GTPase,进行结合而参与到突触小泡的循环。
突触素(SYP)促进神经递质释放和突触可塑性。 它还与突触囊泡的形成和胞吐有关。该基因的突变增加了精神分裂症的患病风险。 它被广泛用作研究大脑突触循环和发现突触小泡(SV)生命周期基本特征的潜在标记。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Association between SYP with attention-deficit/hyperactivity disorder in Chinese Han subjects: differences among subtypes and genders.
Liu L
Psychiatry Research, 210, 308-314 (2013)
Regulation of synaptophysin degradation by mammalian homologues of seven in absentia
Wheeler TC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(12), 10273-10282 (2002)
Neuronal connections of direct and indirect pathways for stable value memory in caudal basal ganglia
Amita H, et al.
The European Journal of Neuroscience, 49(5), 712-725 (2019)
Mikihito Shibata et al.
Nature, 598(7881), 489-494 (2021-10-03)
The similarities and differences between nervous systems of various species result from developmental constraints and specific adaptations1-4. Comparative analyses of the prefrontal cortex (PFC), a cerebral cortex region involved in higher-order cognition and complex social behaviours, have identified true and
Identification and localization of synaptophysin, an integral membrane glycoprotein of Mr 38,000 characteristic of presynaptic vesicles
Wiedenmann B and Franke WW
Cell, 41, 1017-1028 (1985)