Merck
O0250
Sigma-Aldrich
(±)-章鱼胺 盐酸盐
≥95%, solid
别名:
α-(氨甲基)-4-羟基苯甲醇 盐酸盐, (±)-1-(4-羟基苯基)-2-氨基乙醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
CAS号:
分子量:
189.64
Beilstein:
3915414
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
顏色
white to off-white
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: soluble
SMILES 字串
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChI 密鑰
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
章鱼胺是一种生物源胺,起神经递质、神经调质和神经激素的作用。它用于调节各种行为,如学习、记忆和攻击性。章鱼胺存在于哺乳动物组织、人尿液和无脊椎动物中。
應用
(±)-章鱼胺盐酸盐已被用于:
  • 神经递质检测
  • 用于裂解包裹的卵母细胞使其进入输卵管
  • 特异性地诱导反射素的大量组装
  • 识别与果蝇攻击性有关的中心章鱼胺受体表达神经元 (OARN)
生化/生理作用
α-肾上腺素能受体激动剂;无脊椎动物神经递质。
注意
吸湿性 - 在氩气环境下的操作
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
T Roeder
Progress in neurobiology, 59(5), 533-561 (1999-10-09)
Octopamine (OA), a biogenic monoamine structurally related to noradrenaline, acts as a neurohormone, a neuromodulator and a neurotransmitter in invertebrates. It is present in relatively high concentrations in neuronal as well as in non-neuronal tissues of most invertebrate species studied.
Origin of the reflectin gene and hierarchical assembly of its protein
Guan Z, et al.
Current Biology, 27(18), 2833-2842 (2017)
Characterization of a beta-adrenergic-like octopamine receptor from the rice stem borer (Chilo suppressalis)
Wu SF, et al.
The Journal of Experimental Biology, 215(15), 2646-2652 (2012)
Octopamine controls starvation resistance, life span and metabolic traits in Drosophila
Li Y, et al.
Scientific reports, 6, 35359-35359 (2016)
A circuit node that integrates convergent input from neuromodulatory and social behavior-promoting neurons to control aggression in Drosophila
Watanabe K, et al.
Neuron, 95(5), 1112-1128 (2017)