Merck
68631
Supelco
(±)-章鱼胺 盐酸盐
analytical standard
别名:
α-(氨甲基)-4-羟基苯甲醇 盐酸盐, (±)-1-(4-羟基苯基)-2-氨基乙醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
CAS号:
分子量:
189.64
Beilstein:
3915414
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤1.0% water
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].NCC(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
InChI key
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lei Guo et al.
eLife, 10 (2021-07-16)
The Varroa destructor mite is a devastating parasite of Apis mellifera honeybees. They can cause colonies to collapse by spreading viruses and feeding on the fat reserves of adults and larvae. Amitraz is used to control mites due to its