Merck
PHR1017
Supelco
去氧肾上腺素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(R)-(−)-去氧肾上腺素 盐酸盐, PHE, (R)-(−)-1-(3-羟基苯基)-2-甲氨基乙醇 盐酸盐, (R)-(−)-3-羟基-α-(甲氨基乙基)苄醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS号:
分子量:
203.67
Beilstein:
4158948
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 284
traceable to Ph. Eur. P1250000
traceable to USP 1533002
API类
phenylephrine
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
143-145 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
盐酸苯肾上腺素归为拟交感神经药物。 通常用作鼻腔减充血剂。
应用
盐酸苯肾上腺素可用作药物参考标准品,通过多种色谱法 和分光光度 技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
若要查看此材料的分析证书示例,请在下面的区域中输入 LRAB7786。这只是一个示例证书,可能与您收到批次的产品无关。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of phenylephrine hydrochloride and chlorpheniramine maleate in binary mixture using chemometric-assisted spectrophotometric and high-performance liquid chromatographic-UV methods
Al-Shaalan NH
Journal of Saudi Chemical Society, 14(1), 15-21 (2010)
Degradation of phenylephrine hydrochloride in tablet formulations containing aspirin
Troup AE and Mitchner H
Journal of Pharmaceutical Sciences, 53(4), 375-379 (1964)
Simultaneous high performance liquid chromatographic and derivative ratio spectra spectrophotometry determination of chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride
Erk N and Kartal M
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 53(8-9), 617-622 (1998)
Development and validation of a novel RP-HPLC method for simultaneous determination of paracetamol, phenylephrine hydrochloride, caffeine, cetirizine and nimesulide in tablet formulation.
Dewani AP, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 8(4), 591-598 (2015)
Dale A Currigan et al.
Anesthesiology, 121(5), 930-936 (2014-09-10)
Vasopressor drugs, commonly used to treat systemic hypotension and maintain organ perfusion, may also induce regional vasoconstriction in specialized vascular beds such as the lung. An increase in pulmonary vascular tone may adversely affect patients with pulmonary hypertension or right