产品名称
布洛芬, ≥98% (GC)
生物来源
synthetic (organic)
方案
≥98% (GC)
表单
powder
mp
77-78 °C
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES字符串
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 研究其对新生儿肺发育的血管和肺影响
- 研究其对人胆管癌细胞株凋亡、增殖和组织学变化的影响
- 在萜类治疗性低共溶体系(therapeutic deep eutectic system)制备中,研究其物化、抗菌和抗癌特性。
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门