质量水平
用途
sufficient for 10-20 g (animal tissue)
sufficient for 50 assays (2 mL)
保质期
2 yr
技术
fractionation: suitable
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 分离线粒体和胞浆组分,用于测定支链氨基酸转氨酶(BCAT)活性
- 分离肾小球和心脏线粒体
- 分离脑损伤样品中的线粒体,检测线粒体跨膜电位
特点和优势
- 特制提取剂和可靠实验方案适合少量分离——在离心管中即可分离富集完整线粒体组分。
- 获得完整有活性的线粒体——所得线粒体适用于细胞凋亡、氧化应激等体外分析研究。
- 提供可确定内膜完整性的染色剂和实验方案——无需购买其他试剂,即可确定线粒体内膜完整性。
- 适配细胞色素C氧化酶检测试剂盒——可轻松确定线粒体外膜完整性。
试剂盒组分也可单独购买
- T9201Trypsin from bovine pancreas, powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid化学品安全说明书
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
亚细胞组分离心分离是一种常用技术,广泛适用于多种类型的细胞和组织。由于不同细胞器的大小、形状和密度不同,因此通过离心,可从温和均质的样品中轻松分离和纯化细胞器组分。
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.