MG80
1 of 10
Sigma-Aldrich
MG500
May-Grunwald染色液
MG1L
205435
GS500
改良吉姆萨染液
63590
May-Grünwald 溶液
48900
Giemsa 染料,改良溶液
1.01424
May-Grünwald′曙红-亚甲基蓝溶液改性
G5637
吉姆萨染液
32884
GS1L
solution
Expiry date on the label.
for in vitro diagnostic use
0.25 % (w/v) in methanol
hematologyhistology
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Clinical & Diagnostics
Hematology Stains
Histology Stains
Tissue Diagnostics
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes
3 - Flammable liquids
WGK 3
49.5 °F - closed cup
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
12-0440
32855
伊红美蓝
1.09203
Giemsa′s天青-曙红-亚甲蓝
1.09204
Giemsa′s天青曙红亚甲蓝溶液
What is the cap size for MG80-2.5L and MG128-4L?
The cap size is 38-400.