Merck
12-0440
Sigma-Aldrich
吉姆萨染液
别名:
吉氏色素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14ClN3S
CAS号:
分子量:
291.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116100
PubChem化学物质编号:
存货情况
available only in Japan
mp
300 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
适用性
blood stain
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)