Merck
L3147
Sigma-Aldrich
含琼脂的 LB 肉汤 (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium with Agar, suitable for regular E.coli culture.
别名:
Luria 琼脂, Miller LB 琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106200
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
等级
Molecular Biology
for molecular biology
无菌性
non-sterile
表单
powder
组成
Agar, 15 g/L
NaCl, 10 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
6.8-7.2(4% solution)
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
room temp
适用性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
一般描述
Miller LB 是一种高度参考的微生物生长培养基,用于培养 大肠埃希菌 。这种营养丰富的微生物肉汤含有多肽、氨基酸、水溶性维生素和碳水化合物。添加琼脂为微生物生长提供固体培养基。
应用
琼脂LB Broth培养基(Miller培养基)用于产生恶臭假单胞菌 KT2440 的单菌落、平板培养大肠杆菌和产生细菌菌株C14和MC8M6的纯菌落。
适用于 大肠杆菌 菌株的非选择性培养,用于克隆、生产DNA质粒和生产重组蛋白。 当加入适当的抗生素时,也适合选择性培养。
特点和优势
含琼脂的 Miller LB 粉末:
  • 使用较大包装尺寸易于放大
  • 一个预算友好的替代预制板
  • 标准配方
制备说明
1.取40g 悬浮于 1L 蒸馏水中。
2.加热至沸腾,同时搅拌溶解。
3.在121°C下高压灭菌15分钟。
4.冷却至 50°C后,分装至无菌培养皿。
制备 Luria-Burrows 培养基:向培养基中加入1 g 葡萄糖,然后按照上述制备说明进行操作。
制备 Luria、Adams和Ting培养基(也称LC琼脂):高压灭菌后,以无菌方式加入 25 ml无菌 0.1 M 氯化钙。
重悬
向 1L 水中加入 40g 粉末。加热至沸腾,同时搅拌以溶解粉末。在 121℃ 下高压灭菌 15 min。在加入抗生素(如需要)之前略微冷却。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Miller, J.H.
Experiments in Molecular Genetics, 433-433 (1972)
Difco Manual, 239-239 (1998)
Multiple microbial activities for volatile organic compounds reduction by biofiltration
Civilini M.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(7), 922-930 (2006)
Batch solar disinfection inactivates oocysts of Cryptosporidium parvum and cysts of Giardia muris in drinking water
McGuigan KG, et al.
Journal of Applied Microbiology, 101(2), 453-463 (2006)
Gang Liu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(6), 7718-7732 (2020-04-16)
Liver inflammation is a common extraintestinal manifestation in inflammatory bowel disease (IBD), yet, the mechanisms driving gut-liver axis inflammation remain poorly understood. IBD leads to a breakdown in the integrity of the intestinal barrier causing an increase in portal and
商品
基因工程和克隆的发展为研究领域开辟了表达和分离异源蛋白质的许多可能性。技术上巨大进步使得能够大规模表达和分离重组蛋白。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
查看所有结果
实验方案
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
在从小型培养到发酵级的不同规模下培养大肠杆菌。包括了用于启动起始培养物、悬浮细胞、单一培养物和平板噬菌体M13的实验方案。