Merck
所有图片(6)
主要文件
CMC0007
Sigma-Aldrich
SIG10 5a化学感受态细胞
Escherichia coli, rod shaped
别名:
Chemically Competent Cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106202
NACRES:
NA.85
产品名称
SIG10 5a化学感受态细胞, for DNA plasmid production
生物来源
Escherichia coli
等级
Molecular Biology
for molecular biology
表单
buffered aqueous solution
生长模式
adherent or suspension
形态学
rod shaped
技术
microbiological culture: suitable
细胞转化
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 108 cfu/μg
运输
dry ice
储存温度
−70°C
一般描述
SIG10 5a化学感受态细胞共享标准克隆菌株(如DH5α)最有用的遗传因子,并在克隆方案中直接替换它们。
它们为研究人员提供了所需的易于使用的性能,因为仅需要普通的实验室设备,并以经济的价格为广泛的应用提供解决方案。
基因型
fhuA2Δ(argF-lacZ)U169 phoA glnV44 Φ80 Δ(lacZ)M15 gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17
特点和优势
  • 直接替代标准克隆菌株,如DH5α、DH10B、JM109、TOP10、XL1-Blue等。
  • 高产量的优化遗传学:核酸内切酶和重组减法
  • 蓝白筛选
组分
  • SIG10 5a化学感受态细胞
  • pUC 19转化对照DNA
  • 基因恢复培养基
法律信息
DH5α is a trademark of Invitrogen Corp.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)