生物源
chicken egg white
種類
Grade VI
形狀
lyophilized powder
比活性
≥35,000 units/mg protein (E1%/282)
分子量
~14.3 kDa
成份
Protein, ≥80%
技術
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
應用
cell analysis
儲存溫度
−20°C
一般說明
應用
- 作为蛋白混合物组分,研究在死端过滤中酵母细胞对蛋白混合物引起的膜污染的影响
- 组成浸没系统,研究其对沙门菌污染肉鸡的抑菌或杀菌作用
- 在黏度试验中测定溶菌酶活性
生化/生理作用
單位定義
外觀
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
该酶速率测定可用于溶菌酶产物。它不适用于在测定在琼脂糖上的重组型或不溶性溶菌酶。
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.