产品名称
L-组氨酸, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
生物源
non-animal source
品質等級
agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
化驗
98.5-101.0%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
正離子痕跡
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
應用
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
官能基
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
- 可用于代谢组学和生物化学研究
- 适用于多种研究应用的优质化合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Roger L. Lundblad
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门