Merck
G8540
Sigma-Aldrich
L-谷氨酰胺
99.0-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets USP testing specifications
别名:
(S)-2,5-二氨基-5-氧代戊酸, L-谷氨酸-5-酰胺, 左谷酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723797
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-谷氨酰胺, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
生物源
non-animal source
agency
meets USP testing specifications
化驗
99.0-101.0%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl
[α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 25 mg/mL
正離子痕跡
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.10%
應用
agriculture
官能基
amide
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-谷氨酰胺是哺乳动物血液和组织中含量最丰富的氨基酸。它对于生化和细胞培养研究至关重要。这种成分可支持细胞生长、新陈代谢和蛋白质合成。在细胞培养过程中,它可维系细胞活力、增殖和抗体产生。在生化研究中,L-谷氨酰胺有助于代谢途径、生物分子合成和细胞过程。
應用
L-谷氨酰胺氨基酸已用于:
  • 用作无血清培养基的成分,培养小鼠耳蜗器官型细胞。
  • 作为杜氏改良Eagle′s培养基营养混合物 F-12 (DMEM/F-12) 培养基补充剂,用于培养小鼠生精小管段。
  • 作为RPMI 1640 培养基的补充剂,培养人单核细胞系。
生化/生理作用
L-谷氨酰胺或谷氨酰胺粉末用作合成肽、蛋白质、核苷酸、嘌呤、嘧啶、氨基糖和核酸的前体。它在促进和维持细胞功能方面发挥着重要作用。肠道、肾脏、中枢神经系统 (CNS) 神经元、肝脏和胰腺β细胞等许多细胞和组织借助高含量谷氨酰胺发挥功能。谷氨酰胺可调节酸碱稳态和分解代谢信号传导。谷氨酰胺在氮运输和维持细胞氧化还原状态中起着至关重要的作用。在细胞培养期间,谷氨酰胺可提供细胞生长和分裂所需的氮、碳和还原当量。L-谷氨酰胺可帮助将NH4+插入生物分子。
L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,作为细胞培养过程中主要的能量来源而成为培养基的重要组分。L-谷氨酰胺在干粉及冷冻溶液的状态下极为稳定。然而,L-谷氨酰胺在液体培养基或储存溶液中均会相对较快的降解。最佳的细胞表现通常需要在使用前向培养基中添加L-谷氨酰胺补充剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Glutamine and glutamate?their central role in cell metabolism and function
Newsholme P, et al.
Cell Biochemistry and Function, 21(1) (2003)
Curcumin Alters Neural Plasticity and Viability of Intact Hippocampal Circuits and Attenuates Behavioral Despair and COX-2 Expression in Chronically Stressed Rats
Ga-Young Choi
Mediators of Inflammation (2017)
Interleukin-6 and IL-6 receptor cell expression in testis of rats with autoimmune orchitis
Rival C, et al.
Journal of Reproductive Immunology, 70(1-2), 43-58 (2006)
Understanding the Warburg Effect: The Metabolic Requirements of Cell Proliferation
Science, 324(5930), 1029?1033-1029?1033 (2009)
Nuclear Transfer into Mouse Oocytes
Journal of Visualized Experiments, 1, 116-116 (2006)
商品
L-谷氨酰胺在杂交瘤细胞和哺乳动物细胞培养中的重要性和应用
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
查看所有结果
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC