生物来源
synthetic (organic)
质量水平
无菌性
non-sterile
方案
≥95%
表单
powder
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
基因信息
human ... PGR(5241) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges