产品名称
醛固酮, ≥95% (HPLC)
生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
non-sterile
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
溶解度
chloroform: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
基因資訊
human ... SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208) , Nr3c2(25672)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)