Merck
738093
Sigma-Aldrich
17α-羟孕酮-2,3,4-13C3
98 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
17α-羟基-4-孕烯-3,20-二酮-2,3,4-13C3, 4-孕烯-17α-醇-3,20-二酮-2,3,4-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C18H30O3
分子量:
333.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
98 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i6+1,12+1,15+1
InChI key
DBPWSSGDRRHUNT-GGSYSODVSA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)