抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 78 kDa
物種活性
mouse, chicken, Xenopus, hamster, human, rat
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol/acetone fixed cultured mouse fibroblast NIH3T3 cell line
immunohistochemistry: 1:1,000 using human cerebral cortex and human thyroid gland tissue sections
western blot: 1:3,000 using whole cell extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HSPA5(3309)
mouse ... Hspa5(14828)
rat ... Hspa5(25617)
應用
- 用于冷冻心脏组织的免疫荧光染色,以检测心肌细胞中是否发生内质网应激信号激活
- 用于人大脑皮层石蜡包埋切片和人甲状腺组织切片的免疫组织化学。
- 通过斑马鱼 WT AB 品系 ( Danio rerio ) 蛋白提取物的免疫印迹检测 Bip
- 以 1:1000 的工作稀释度检测雄激素阻断治疗后前列腺癌细胞提取液中的 GRP78
生化/生理作用
外觀
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
亚细胞组分离心分离是一种常用技术,广泛适用于多种类型的细胞和组织。由于不同细胞器的大小、形状和密度不同,因此通过离心,可从温和均质的样品中轻松分离和纯化细胞器组分。
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.