抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 90 kDa
种属反应性
canine, rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
增强验证
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoprecipitation (IP): 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1:200 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated, Madin Darby canine kidney MDCK cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human hepatocytoma HepG2 cell line
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CANX(821)
mouse ... Canx(12330)
rat ... Canx(29144)
一般描述
特异性
免疫原
应用
- 蛋白印迹分析
- 免疫荧光
- 双重免疫荧光染色
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)