Merck
G7422
Sigma-Aldrich
抗-GSDMD(126-138) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Gasdermin D抗体, Gasdermin D抗体 - 兔抗GSDMD(126-138)抗体, Gsdmd抗体, 抗-DF5L, 抗-FKSG10, 抗-GSDMDC1, 抗-含有Gasdermin结构域的蛋白1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunoblotting: 1:250-1:500 using human HEK-293T cells over-expressing human recombinant. GSDMDC1.
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GSDMD(79792)
一般描述
Gasdermin D(GSDMD)又称DFNA5L或含gasdermin域蛋白1(GSDMDC1),属于上皮细胞增殖调节剂gasdermin蛋白家族。GSDMD在上消化道上皮分化细胞中表达。
免疫原
对应于人GSDMD氨基酸126-138的合成肽
应用
兔抗GSDMD抗体适用于工作稀释度为1:500-1:2000的蛋白印迹分析。
耶鲁大学高通量细胞生物学中心IF检测抗体。 使用耶鲁大学的HTCB IF方案通过HUVEC细胞中的免疫荧光检测每种抗体。 了解有关我们和耶鲁大学高通量细胞生物学中心合作伙伴关系的更多信息,请访问 sigma.com/htcb-if
兔抗GSDMD(126-138)抗体还可用于:
  • 免疫印迹
  • CASP4/11测定
  • 细胞因子酶联免疫吸附测定
生化/生理作用
GSDMD(gasdermin D)已显示可在上皮细胞凋亡的调节中发挥作用。GSDMD在分化细胞中表达。它可以作为肿瘤抑制因子。
在对GSDMD siRNA敲除或GSDMD敲除(人类HeLa细胞和iBMDM小鼠细胞)进行的研究中,Gasdermin D(GSDMD)的缺失可完全阻断LPS电穿孔触发的焦磷酸化。也有报道表明,caspase-4/11可在Asp275后特异性切割GSDMD,使得gasdermin-N结构域具有内在的热解诱导作用。此外,GSMDD介导的细胞凋亡能够在不影响白介素1β (IL-1β)成熟过程的情况下,参与成熟IL-1的释放。
外形
0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠)溶液
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Immune-complexed adenovirus induce AIM2-mediated pyroptosis in human dendritic cells
Eichholz K, et al.
PLoS Pathogens, 12(9), e1005871-e1005871 (2016)
Caspase-8 collaborates with caspase-11 to drive tissue damage and execution of endotoxic shock
Mandal P, et al.
Immunity, 49(1), 42-55 (2018)
Pyroptosis by caspase11/4-gasdermin-D pathway in alcoholic hepatitis in mice and patients
Khanova E, et al.
Hepatology, 67(5), 1737-1753 (2018)
Lan H Chu et al.
Nature communications, 9(1), 996-996 (2018-03-10)
Lipopolysaccharide (LPS) of Gram-negative bacteria can elicit a strong immune response. Although extracellular LPS is sensed by TLR4 at the cell surface and triggers a transcriptional response, cytosolic LPS binds and activates non-canonical inflammasome caspases, resulting in pyroptotic cell death
Mathias S Dick et al.
Nature communications, 7, 11929-11929 (2016-06-23)
A hallmark of inflammasome activation is the ASC speck, a micrometre-sized structure formed by the inflammasome adaptor protein ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD), which consists of a pyrin domain (PYD) and a caspase recruitment domain (CARD). Here we