Merck
P8825
Sigma-Aldrich
抗增殖细胞核抗原单克隆抗体 小鼠抗
clone PC 10, ascites fluid
别名:
抗增殖细胞核抗原单克隆抗体, 抗GSDMD
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
PC 10, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
human, monkey, insect, yeast
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using human tonsil sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using HS-68 human foreskin- cell extract
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PCNA(5111)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
单克隆抗增殖细胞核抗原(小鼠IgG2a同种型)来源于PC 10杂交瘤,该杂交瘤是由小鼠骨髓瘤细胞与PCNA-蛋白A融合蛋白免疫的BALB / c小鼠脾细胞融合产生的。增殖细胞核抗原(PCNA,36 kDa)也称细胞周期蛋白,是DNA聚合酶的辅助蛋白。该蛋白存在于整个细胞周期中不断循环的细胞的核质中。
增殖细胞核抗原(PCNA)是结构和功能保守的DNA滑动钳(β clamps)家族成员。它们在真核生物中为环状复合物-同源三聚体形式,具有近似的六边对称结构。PCNA单体由两个相似的球状结构域组成,通过域间连接环连接,这是一个长的且可能柔性的环。这些单体以首尾相接的方式成环,由α螺旋的正电荷内表面和β折叠的外表面组成。
特异性
PCNA可识别DNA聚合酶的酸性、非组蛋白的辅助蛋白,因此,也称为聚合酶δ辅助蛋白。固定持续时间可显著影响PCNA免疫反应性的强度。然而,固定延迟不会影响免疫反应性。酶处理会破坏染色。在丙酮-甲醇或甲醇固定细胞的免疫细胞化学标记中,抗体在整个细胞核(核仁和核质)中显示出颗粒染色。在各种正常和恶性组织的增殖细胞核中,特别是在生发中心,观察到特异性染色。
免疫原
PCNA-蛋白A融合蛋白
应用
小鼠产生的单克隆抗增殖细胞核抗原抗体已用于:
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 免疫印迹
  • 免疫组织学
  • 免疫沉淀
  • 流式细胞术
小鼠抗增殖细胞核抗原单克隆抗体可用于免疫组织化学(IHC) 和蛋白质免疫印迹分析(WB)。
生化/生理作用
PCNA(增殖细胞核抗原)加载在模板引物 3′端周围,被保守的分子伴侣样复合物 RFC(复制因子 C)识别,并且该机制是 ATP 依赖性的。PCNA 环对 DNA 的包围确保了聚合酶对 DNA 的牢固锚定,因此,它作为 DNA 聚合酶的辅助因子发挥作用。该蛋白在 K164 残基处的翻译后修饰是调节 DNA 损伤耐受 (DDT) 途径所必需的,该途径确保从 DNA 损伤处的复制停滞中恢复。
增殖细胞核抗原(PCNA)对于S期DNA复制至关重要。。它对于细胞DNA合成至关重要。 PCNA是SV40系统中前导链(leading strand)合成所必需的,它在其中充当聚合酶的辅助蛋白。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
PCNA, the maestro of the replication fork.
Moldovan GL et al
Cell, 129(4), 665-679 (2007)
Polycystic kidney disease in Han:SPRD Cy rats is associated with elevated expression and mislocalization of SamCystin.
Nagao S et al
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 299(5), F1078-F1086 (2010)
Megan Beauchemin et al.
Development (Cambridge, England), 142(23), 4026-4037 (2015-12-03)
Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality in the Western world owing to the limited regenerative capacity of the mammalian cardiovascular system. In lieu of new muscle synthesis, the human heart replaces necrotic tissue with deposition of
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA): ringmaster of the genome
Paunesku T, et al.
International Journal of Radiation Biology, 77(10), 1007-1021 (2001)
Thiazolidinediones inhibit REG Ialpha gene transcription in gastrointestinal cancer cells.
Yamauchi A et al
Biochemical and Biophysical Research Communications, 379(3), 743-748 (2009)