方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
颜色
white
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@@H]2CSSC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@H]3CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC3=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccc(O)cc6)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N2)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc8c[nH]c9ccccc89)C(O)=O
InChI
1S/C115H160N26O32S4/c1-11-59(9)93(113(170)132-82(115(172)173)41-64-46-120-71-27-19-17-25-68(64)71)141-114(171)94(60(10)12-2)140-105(162)81(44-91(150)151)130-99(156)75(37-57(5)6)125-103(160)79(42-65-47-118-55-121-65)128-109(166)86-52-175-174-51-69(117)95(152)133-83(48-142)108(165)138-87-53-176-177-54-88(111(168)139-92(58(7)8)112(169)131-77(39-62-29-31-66(145)32-30-62)100(157)126-76(101(158)137-86)38-61-22-14-13-15-23-61)136-97(154)73(33-34-89(146)147)123-96(153)72(28-20-21-35-116)122-104(161)80(43-90(148)149)129-98(155)74(36-56(3)4)124-102(159)78(40-63-45-119-70-26-18-16-24-67(63)70)127-106(163)84(49-143)134-107(164)85(50-144)135-110(87)167/h13-19,22-27,29-32,45-47,55-60,69,72-88,92-94,119-120,142-145H,11-12,20-21,28,33-44,48-54,116-117H2,1-10H3,(H,118,121)(H,122,161)(H,123,153)(H,124,159)(H,125,160)(H,126,157)(H,127,163)(H,128,166)(H,129,155)(H,130,156)(H,131,169)(H,132,170)(H,133,152)(H,134,164)(H,135,167)(H,136,154)(H,137,158)(H,138,165)(H,139,168)(H,140,162)(H,141,171)(H,146,147)(H,148,149)(H,150,151)(H,172,173)/t59-,60-,69-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,92-,93-,94-/m0/s1
InChI key
MLFJHYIHIKEBTQ-IYRKOGFYSA-N
基因信息
human ... EDN2(1907)
一般描述
生化/生理作用
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges