生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥93% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
濃度
≤100%
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
1.2-10.4% acetate
溶解度
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI 密鑰
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
基因資訊
human ... AGT(183)
Amino Acid Sequence
一般說明
應用
- 人类血管紧张素 II(angII)已用于:
- 研究其对白细胞介素β–介导的胰岛炎症和 β-细胞功能障碍的影响。
- 确定 angII 是否激活心肌中特异性钙调神经磷酸酶依赖性 NFAT(活化 T 细胞核因子)亚型。
- 研究全身输注 angII 对活体肾小球通透性的作用。
- 在 ApoE 敲除小鼠中诱导腹主动脉瘤(AAAs)进行实验研究。
- 研究 AngⅡ 输注对雄性 C57/BL6 小鼠心房支链氨基酸(BCAAs)分解代谢的影响。
- 探究 AngⅡ 对正常大鼠血浆甘油三酯生成的影响及其与胰岛素抵抗的关系。
生化/生理作用
特點和優勢
抗體吸附劑
分析報告
抗體
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Lipid Induced Insulin Resistance
脂肪组织中的胰岛素耐受性减少了循环游离脂肪酸的摄入,并增加了脂肪酶对储存甘油三酯的水解。了解与胰岛素耐受性相关的激素、细胞因子和脂肪因子。