Merck
DUO92021
Sigma-Aldrich
Duolink® 原位 PLA® 探针抗人MINUS
Affinity purified Donkey anti-Human IgG (H+L)
别名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105331
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
donkey (Polyclonal)
抗體表格
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
產品線
Duolink®
物種活性
human
技術
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
應用
Duolink®邻近连接分析(PLA®允许在固定细胞和组织样品中内源检测蛋白质相互作用、翻译后修饰和单分子水平的蛋白质表达水平。
本品可用于Duolink®原位荧光实验方案Duolink®原位明场实验方案,具体取决于所用的检测试剂。
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关Duolink®实验方案、应用、故障排除等的信息。
要进行完整的Duolink® PLA®原位实验 ,您需要两种一抗(PLA、IHC、ICC或IF验证)识别两个靶表位。其他必需试剂包括来自不同物种的一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来源于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。HRP也可用于明场检测。
特异性
PLA探针抗小鼠可与全分子人IgG和其它人免疫球蛋白的轻链反应。PLA抗人Minus探针与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、小鼠、兔、大鼠和绵羊血清蛋白具有最小的交叉反应性。不同物种的PLUS探针必须与本产品同时使用。想了解更多信息,请参阅我们的产品选择指南 。
应用说明
需要在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。没有最少细胞数量要求。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特异性
PLA探针抗人可与全分子人IgG和其它人免疫球蛋白的轻链反应。PLA抗人Minus探针与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、小鼠、兔、大鼠和绵羊血清蛋白具有最小的交叉反应性。不同物种的PLUS探针必须与本产品同时使用。请参见我们的产品选择指南以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
  • 可进行相对量化
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快、更简单
  • 准确性高于co-IP
  • 结果可直接发表
成分
本品包括以下组分:
  • 5x PLA 探针抗人 MINUS - 与寡核苷酸 MINUS 缀合的驴抗人二抗
  • 1x 封闭液 - 用于封闭样品的试剂
  • 1x抗体稀释液 - 用于稀释PLA探针和一抗
有关更多信息,参见数据表。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Juan J Ferreira et al.
iScience, 24(11), 103210-103210 (2021-11-09)
Depolarization of the myometrial smooth muscle cell (MSMC) resting membrane potential is necessary for the uterus to transition from a quiescent state to a contractile state. The molecular mechanisms involved in this transition are not completely understood. Here, we report
商品
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
实验方案
本实验方案描述如何使用Duolink® PLA邻位连接试剂,通过流式细胞术检测细胞群内的单个蛋白质、蛋白修饰和蛋白相互。
相关内容
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
利用邻位连接技术对蛋白质互作、翻译后修饰和低表达蛋白进行检测、定量和成像应用。