Merck
D4130
Supelco
二苯胺-4-磺酸钡
redox indicator
别名:
4-(苯氨基)苯磺酸 钡盐, 二苯胺-4-磺酸 钡盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H10NO3S)2Ba
CAS号:
分子量:
633.88
Beilstein:
3795146
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
product name
二苯胺-4-磺酸钡, for redox titration
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
技術
titration: suitable
溶解度
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
正離子痕跡
C: 44.3-46.6%
N: 4.1-4.8%
SMILES 字串
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问我们的 滴定中心 了解更多信息。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1