Merck
D205206
Sigma-Aldrich
N,N′-二苯基联苯二胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
CAS号:
分子量:
336.43
Beilstein:
2220993
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
技术
titration: suitable
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES字符串
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
InChI key
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
N,N′-二苯基联苯胺可用作制备有机LED的空穴传输材料的基础材料。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Amorphous molecular materials: charge transport in the glassy state of N, N′ -di (biphenylyl)-N, N′ -diphenyl-[1, 1′ -biphenyl]-4, 4′ -diamines
Okumoto K, et al.
Synthetic Metals, 111(23), 473-476 (2000)
Synthesis and Characteristics of Poly [N, N′ -diphenyl-N, N′ -bis (4-aminobiphenyl)-(1, 1′ -biphenyl)-4, 4′ -diamine pyromellitimide] as a Hole Injecting and Transporting Layer for Hybrid Organic Light-Emitting Device
Kim Youngkyoo, et al.
Macromolecules, 35(23), 8759-8767 (2002)