主要文件
1.00255
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
redox indicator
别名:
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, 4-Anilinobenzene sulfonic acid barium salt, Barium diphenylaminesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20BaN2O6S2
CAS号:
分子量:
633.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
228-278-0
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, redox indicator
质量水平
表单
solid
技术
titration: suitable
缺失
≤5% loss on drying, 105°C
pH值(酸碱度)
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
堆积密度
220 kg/m3
λmax
290-295 nm in water
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])c3ccc(cc3)Nc4ccccc4.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 290 - 295 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.001 %; water; calculated on dried substance): 600 - 700
Loss on Drying (105 °C): ≤ 5 %
Suitability as redox indicator: passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1