About This Item
线性分子式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · xH2O
分子量:
358.50 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
99%
官能团
amine
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Mg]OC(=O)C1)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Mg.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI key
IFRDBGYJSLDMHQ-UHFFFAOYSA-J
应用
乙二胺四乙酸二钠镁盐水合物(EDTA二钠镁)可用作:
- 螯合剂,在各种领域中结合各种多价阳离子,如钙离子。
- 盐类氮前体,经直接热解合成掺氮多孔碳材料,用于超级电容器。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3