产品名称
CNQX 二钠盐 水合物, ≥98% (HPLC), solid
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
储存条件
protect from light
颜色
orange to red
溶解性
H2O: >2 mg/mL (warmed)
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].[O-]c1nc2cc(C#N)c(cc2nc1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4.2Na.H2O/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5;;;/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
LCDWHGXMFAZHEO-UHFFFAOYSA-L
基因信息
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
应用
- 神经元培养物中的竞争性非NMDA受体拮抗剂和竞争性 AMPA/红藻氨酸受体拮抗剂(110)
- 谷氨酸能阻滞剂,测量投射神经元的抑制性突触后电流(111)
- AMPA谷氨酸受体拮抗剂,用于前额叶皮层神经元(112)
生化/生理作用
特点和优势
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience